Läs mer
Hirschmann™ Glasinsatser
Produktkod. 10541792
Change view
Antal per förpackning:
384/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 384
Produktkod. Antal per förpackning Förpackningsstorlek
10541792 384/Pk. Paket med 384
1 options
Produktkod. 10541792 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9240584
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Glasinsatser för Hirschmann™ plåtformat. Glas ger utmärkt kemisk tröghet, ingen urlakning av plast.
  • Lösa glasinsatser
  • Mycket ren
  • Kemiskt inert
Specifikationer
Material DURAN™ Glas
Antal per förpackning 384/Pk.
För användning med (utrustning) 384-brunn Hirschmann tallrikar
Produkttyp Glasinsatser