Läs mer
Hirschmann™ Glasinsatser
Produktkod. 30158520
Change view
Antal per förpackning:
384/Pk.
Produktkod. Antal per förpackning
30158520 384/Pk.
1 options
Produktkod. 30158520 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9240584
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103000.00 SEK
    63551.87 SEK / Paket med 19200
    Save 39448.13 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Glasinsatser för Hirschmann™ plåtformat. Glas ger utmärkt kemisk tröghet, ingen urlakning av plast.
  • Lösa glasinsatser
  • Mycket ren
  • Kemiskt inert
Specifikationer
Material DURAN™ Glas
Antal per förpackning 384/Pk.
För användning med (utrustning) 384-brunn Hirschmann tallrikar
Produkttyp Glasinsatser