Läs mer
Hecht Karl™ Instrumentbricka i glas
Produktkod. 10179880
Change view
Mått (L x B):
200 x 100 mm
Produktkod. Mått (L x B)
10179880 200 x 100 mm
1 options
Produktkod. 10179880 Leverantör Hecht Karl™ Leverantörsnummer 42910010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.00 SEK
    871.12 SEK / Paket med 1
    Save 363.88 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Specifikationer
Kvantitet 1Ea.
Djup (metriskt) 100 mm
Produkttyp Instrumentbricka
Material Glas
Höjd (metrisk) 100 mm
Mått (L x B) 200 x 100 mm