Läs mer
Macherey-Nagel™ Laboratoriespruta av glas
Produktkod. 10206621 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10206621 100 ml Varje
1 options
Produktkod. 10206621 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 814101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1831.75 SEK
    1787.70 SEK / Paket med 1
    Save 44.05 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Används som tillbehör i tunnskiktskromatografiapplikationer. Macherey-Nagel™ Laboratoriespruta av glas inkluderar en 100 ml konisk kolv av klar glas med en sprut-propp-enhet och gummikolv/slang.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Färg Klar-röd
Material Glas, gummi
Kvantitet 1 st
Typ Laboratoriespruta
För användning med (applikation) TLC
Inkluderar Gummi glödlampa/slang