Läs mer
Labconco™ Glaslock till FreeZone™ Frystorkningssystem
Produktkod. p-4393935 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Diameter (engelska):
14 tum
Vikt (engelska):
3.5 lb.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12520857
Brand: Labconco™ 7439902
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Glaslock ersätter det medföljande akryllocket FreeZone Frystorka system.
Glaslock ersätter det medföljande akryllocket FreeZone 6, 12 och 18 liter frystorka system och med 16-ports torkkammare. Ger ytterligare skydd mot lösningsmedel och frätande ämnen som angriper akryl, såsom acetonitril. Inkluderar en neoprenpackning.
Specifikationer
Typ Kammarlock
Kapacitet (metrisk) 6, 12, 18 L
Material Glas
Storlek Betydande
För användning med (applikation) Ger extra skydd mot lösningsmedel och frätande ämnen som fäster akryl, såsom acetonitril
För användning med (utrustning) Freezone™ 6, 12 och 18 l frystorka systemuppsamlarkammare eller 16-portars torkkammare
Inkluderar 0,25 tum plastkåpa och svart neoprenpackning
Diameter (engelska) 14 tum
Diameter (metrisk) 35.56 cm
Vikt (engelska) 3.5 lb.
Vikt (metrisk) 1.6 kg