Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Glasfodrad slang
Total längd (metrisk):
30 cm
60 cm
Diameter (metrisk) Inre:
0,3 mm
0,5 mm
1,8 mm
4 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
1,59 mm
3,175 mm
6,35 mm
Förpackningsstorlek:
300mm
Varje
Beskrivning
- Utmärkt motståndskraft mot starka syror och baser
- Idealisk för HPLC-kolonner - särskilt för biologiska matriser
- Temperaturstabil upp till 500 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slangar |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/16 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,3 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1,59 mm |
| Total längd (metrisk) | 30 cm |
| Material | Rostfritt stål, borosilikatglas (foder) |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 500 °C |