Läs mer
Hirschmann™ Klass AS Schellbach Blå graduerade mikrobyretter
Description
- Klass AS
- Tillverkad från &DURAN handel; borosilikatglas för motståndskraft mot kemikalier och termisk chock
- Blå examensmärken
- Certifierad överensstämmelse, med daterad partiidentifikation
- Rak kran med PTFE-nyckel
- Avstängningskran i påfyllningsrör med PTFE-nyckel
- Huvudpunkt ring examen
- Kalibrerad för EX
- Enl. till DIN EN ISO 385
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Material | Glas |
| Examen | 0.01 mL |
| Inkluderar | Schellbach Ränder |
| Pluggmaterial | PTFE |
| skala | Blått |
| Kran | Rak |
| Kranmaterial | PTFE |
| Tolerans | ±0,01 ml |
| Klass | Klass AS |
| Show More |