Läs mer
Hirschmann™ Klass AS Schellbach Blå graduerade mikrobyretter
Produktkod. 11732392
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11732392 5 ml Paket med 2
11722392 2 ml Paket med 2
11742392 10 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11732392 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 3300252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5655.00 SEK
    4562.12 SEK / Paket med 2
    Save 1092.88 SEK
    19% Av
I lager
Med Schellbach ränder för ökad läsbarhet.
  • Klass AS
  • Tillverkad från &DURAN handel; borosilikatglas för motståndskraft mot kemikalier och termisk chock
  • Blå examensmärken
  • Certifierad överensstämmelse, med daterad partiidentifikation
  • Rak kran med PTFE-nyckel
  • Avstängningskran i påfyllningsrör med PTFE-nyckel
  • Huvudpunkt ring examen
  • Kalibrerad för EX
  • Enl. till DIN EN ISO 385
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Material Glas
Examen 0.02 mL
Inkluderar Schellbach Ränder
Pluggmaterial PTFE
skala Blått
Kran Rak
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,01 ml
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385