Läs mer
Cole-Parmer™ Mikropipett i glas
Produktkod. 11720069 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 μl
25μ L
50 μl
200 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11720069 25μ L Paket med 100
11878601 1 μl Paket med 100
11780559 200 μl Paket med 100
11800120 50 μl Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11720069 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0795035
Beräknad leverans: 21-12-2026
Specifikationer
Noggrannhet ±1 %
Diameter (metrisk) Inre 0.69 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.97 mm
Material Glas
Kvantitet 100/Pk.
Volym (metrisk) 25μ L
Längd (metrisk) 65 mm
Typ Mikropipett
Disponibel Engångsbruk