Läs mer
Cole-Parmer™ Mikropipett i glas
Produktkod. p-8003961 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Volym (metrisk):
1 μL
25μ L
50 μL
200 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11878601
Brand: Cole-Parmer™ 0795010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Noggrannhet ±1%
Kalibrerad Yes
Diameter (metrisk) Inre 0.19 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.635 mm
Material Glass
Kvantitet 100/Pk.
Volym (metrisk) 1 μL
Längd (metrisk) 31.75 mm
Typ Micropipet
Disponibel Single-use