Läs mer
Invitrogen™ DCP Microdevelopments™ BacMam LRRK2 G2019S Reagens
Produktkod. 11360802
Change view
Kvantitet:
15 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11360802 15 mL Varje
1 options
Produktkod. 11360802 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A13389
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
BacMam LRRK2 G2019S Reagent är ett modifierat insektscellvirus (baculovirus) som möjliggör enkelt, effektivt och titrerbart överuttryck av fullängds G2019S LRRK2-uppreglerande mutation i ditt val av cellulär bakgrund, inklusive primära neuroner och neuroblastomcellinjer.
BacMam LRRK2 G2019S Reagens låter dig:
• Överuttryck enkelt LRRK2 G2019S i full längd i de flesta cellulära bakgrunder
• Förstå effekterna av terapeutiskt relevanta LRRK2-mutationer
• Genomför de LRRK2-cellanalyser du behöver
Undersök LRRK2-mutationer med BacMam-reagenser
Genom att använda BacMam LRRK2 terapeutiska mutantreagenser G2019S och D1994A (kat.nr A13390) tillsammans med vildtyps LRRK2-reagenset (kat.nr A13388) kan du undersöka och bestämma LRRK2-mutantmekanismer. Du kan också utvärdera skillnaden i det cellulära svaret på en stimulans mellan de olika mutationerna.
Utöka ditt batteri av cellulära analyser för LRRK2
När fullängds LRRK2 G2019S har introducerats i din cellulära bakgrund, ger de transducerade cellerna dig flexibiliteten att utföra många typer av LRRK2-experiment, inklusive studier av reglering av fysiologiskt funktionella vägar (inklusive signalvägar som leder till funktion), och identifiering av potentiella fysiologiska substrat för LRRK2.
Överuttryck fullängds LRRK2 i de flesta däggdjurscellbakgrunder BacMam-
teknologin använder ett modifierat baculovirus för att leverera och uttrycka gener i däggdjursceller med minimal ansträngning och toxicitet. Det möjliggör ett effektivt, titrerbart LRRK2 G2019S-proteinuttryck i olika däggdjurscellulära bakgrunder, inklusive cellinjer som kanske inte är kompatibla med traditionella transfektionsmetoder som primära neuroner och neuroblastomcellinjer.
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 15 mL