Läs mer
Rogo Sampaic™ Glasmikroskopglas
Produktkod. 11874782
Change view
Hörnstil:
Frostad marginal
Gränslös
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Hörnstil Förpackningsstorlek
11874782 Frostad marginal Paket med 50
11864782 Gränslös Paket med 50
11854782 Gränslös Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11874782 Leverantör Rogo Sampaic™ Leverantörsnummer BPB018
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Håller prover för observation med mikroskop. Rogo Sampaic™ Glasmikroskopglas är tillverkade av sodakalkglas och finns med eller utan frostad marginal.
  • Raw eller slipad kantstilar tillgängliga
  • Mått: ca. 76 x 26 mm
  • Levereras i förpackningar om 50 st
Specifikationer
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 26 mm
Kanter 90° eller Raw Lapped
Matt Marginal
Material Soda Lime Glas
Tjocklek (metrisk) 1.1 mm
Beläggning Polerad
Hörnstil Frostad marginal
Kvantitet 50 st