Läs mer
Mikroskopiska objektglas med slipade kanter
Produktkod. 13192131
Change view
Kvantitet:
50 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13192131 50 st Paket med 50
1 options
Produktkod. 13192131 Leverantör Brand Not Defined Leverantörsnummer 2951
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd mikroskopiska objektglas med slipade kanter i laboratoriet för en tydlig bild av ditt objektglasmaterial för analys och diagnos.
  • Extra vitt glas
  • Tvättad och polerad
  • 90 graders slipade kanter
  • Polerad beläggning
Specifikationer
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 26 mm
Kanter 90° , Mark
Matt Ja
Tjocklek (metrisk) 1 till 1,2 mm
Färg Vitt
Beläggning Polerad
Kvantitet 50 st