Läs mer
Hirschmann™ minicaps™ Mikrokapillärpipetter, engångs
Produktkod. 11732293
Volym (metrisk):
0,5μ L
1μ L
2μ L
3μ L
4μ L
5μ L
10 μl
20 μl
25μ L
30μ l
40μ L
50 μl
100 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11732293
Brand: Hirschmann™ 9000140
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Underlättar felfri kapillärfyllning i laboratoriet
  • Inte hepariniserad
  • Ända till ända minicaps
  • Enl. till ISO 9000, CE enl. IVD 98/79 EG
  • Färgkodad flasklock med kapillärdispenser
  • Överensstämmelse certifierad, med batchnummer
Specifikationer
Noggrannhet variatonskoefficient: 1 %, noggrannhet: 0,5 %
Certifikat och efterlevnad ISO 7550, CE enl. IVD 98/79 EG, certifierad överensstämmelse
Beskrivning Mikrokapillärpipetter för engångsbruk, ej hepariniserade, ände till ände; inkluderar pipettlampa (per 1000 st.)
Material Borsilikatglas
Kvantitet 10 x 100/pack
Volym (metrisk) 40μ L
Typ Minicap Kapillärpipett
Disponibel Engångsbruk