Läs mer
Hirschmann™ minicaps™ Mikrokapillärpipetter, engångs
Beskrivning
- Inte hepariniserad
- Ända till ända, med minicaps
- Enl. till ISO 9000, CE enl. IVD 98/79 EG
- Färgkodad flasklock med kapillärdispenser
- Överensstämmelse certifierad, med batchnummer
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0.5% |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 1μ L |
| Längd (metrisk) | 30 till 32 mm |
| Typ | Minicap Kapillärpipett |
| Disponibel | Engångsbruk |