Läs mer
Hirschmann™ minicaps™ Mikrokapillärpipetter, engångs
Produktkod. 11841050
Change view
Volym (metrisk):
0,5μ L
1μ L
2μ L
3μ L
4μ L
5μ L
10 μl
20 μl
25μ L
30μ l
40μ L
50 μl
100 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11841050 3μ L Paket med 1000
11871060 0,5μ L Paket med 1000
11780055 100 μl Paket med 1000
11871050 10 μl Paket med 1000
11821050 1μ L Paket med 1000
11722293 20 μl Paket med 1000
11881060 25μ L Paket med 1000
11831050 2μ L Paket med 1000
10666751 30μ l -
11851050 4μ L Paket med 1000
11757663 50 μl Paket med 1000
11861050 5μ L Paket med 1000
11732293 40μ L Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11841050 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9000103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00 SEK
    1052.01 SEK / Paket med 1000
    Save 332.99 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
Underlättar felfri kapillärfyllning i laboratoriet
  • Inte hepariniserad
  • Ända till ända, med minicaps
  • Enl. till ISO 9000, CE enl. IVD 98/79 EG
  • Färgkodad flasklock med kapillärdispenser
  • Överensstämmelse certifierad, med batchnummer
Specifikationer
Noggrannhet 0.5%
Certifikat och efterlevnad ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Material Glas
Volym (metrisk) 3μ L
Längd (metrisk) 30 till 32 mm
Typ Minicap Kapillärpipett
Disponibel Engångsbruk