Läs mer
Hirschmann™ minicaps™ Mikrokapillärpipetter, engångs
Volym (metrisk):
0,5μ L
1μ L
2μ L
3μ L
4μ L
5μ L
10 μl
20 μl
25μ L
30μ l
40μ L
50 μl
100 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Inte hepariniserad
- Ända till ända, med minicaps
- Enl. till ISO 9000, CE enl. IVD 98/79 EG
- Färgkodad flasklock med kapillärdispenser
- Överensstämmelse certifierad, med batchnummer
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0.5% |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 25μ L |
| Längd (metrisk) | 30 till 32 mm |
| Typ | Minicap Kapillärpipett |
| Disponibel | Engångsbruk |