Description
- The Glass Oven G-300 comes in two configurations, each with various interchangeable accessories for various applications
- The Glass Oven G-300 Drying can be used for drying, sublimation, and freeze-drying
- Freeze-drying is ideal for preserving the integrity of samples. The process involves freezing a solution and reducing the pressure to sublimate the ice
- Sublimation is the direct transition of a substance from a solid to a gas, bypassing the liquid phase. It yields exceptionally pure products without requiring additional solvents
- The Glass Oven G-300 Kugelrohr can be used for distillation and drying under rotation
- Semiconductor coating that ensures uniform heat distribution and accelerates heating and cooling. This gentle heating minimizes thermal damage to your samples
- A transparent glass chamber allows for real-time sample monitoring
Spécification
Spécification
| Kammarmaterial | Glass |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Temperatur (metrisk) | Ambient +5° to 300°C |
| Typ | Drying Oven |
| Bredd (metrisk) | 40.0 cm |
| Höjd (metrisk) | 18.0 cm |
| Djup (metriskt) | 18.0 cm |
| Vikt (metrisk) | 6.0 kg |
| Spänning | 100/240 V |
| Wattal | 600 W |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?