Läs mer
Hirschmann™ Pasteurpipetter
Produktkod. 10400201
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
230 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
10400201 230 mm Paket med 1000
10044440 150 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10400201 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9260101
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att överföra prover till provkoppar och för droppräkning. Hirschmann Instruments™ Pasteurpipetter finns i antingen lång eller kort form.
  • Enl. till ISO 7712
  • Utan bomullsplugg
  • Med förlängd finspets
Specifikationer
Aspiratorplugg Bomull
Certifikat och efterlevnad ISO 7712
Material Glas
Inkluderar Fint avsmalnande ände och en bomullspluggände
Längd (metrisk) spets 100 mm
Kvantitet 1000 förpackning
Toppstil Fint ritat
Volym (metrisk) 2 mL
Längd (metrisk) 230 mm
Typ Pasteurpipett