Läs mer
Hirschmann™ Pasteurpipetter
Produktkod. p-8011842
Längd (metrisk):
150 mm
230 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10044440
Brand: Hirschmann™ 9250101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att överföra prover till provkoppar och för droppräkning. Hirschmann Instruments™ Pasteurpipetter finns i antingen lång eller kort form.
  • Enl. till ISO 7712
  • Utan bomullsplugg
  • Med förlängd finspets
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7712
Material Glas
Inkluderar Fint avsmalnande ände
Längd (metrisk) spets 40 mm
Kvantitet 1000 förpackning
Toppstil Fint ritat
Volym (metrisk) 2 mL
Längd (metrisk) 150 mm
Typ Pasteurpipett