Läs mer
Fisherbrand™ Soda Lime Glas Pasteur Pipett
Produktkod. 11546963 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
230 mm
270 mm
Typ:
Pasteurpipett i bomull
Urkopplad Pasteurpipett
Tipsstil:
Standard tips
Stängd spets
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Typ Tipsstil Förpackningsstorlek
11546963 150 mm Urkopplad Pasteurpipett Standard tips Paket med 1000
11506973 150 mm Pasteurpipett i bomull Standard tips Paket med 1000
11566963 230 mm Urkopplad Pasteurpipett Standard tips Paket med 1000
11765098 230 mm Pasteurpipett i bomull Standard tips Paket med 1000
11755108 270 mm Urkopplad Pasteurpipett Standard tips Paket med 1000
11795098 270 mm Pasteurpipett i bomull Standard tips Paket med 1000
11775098 230 mm Urkopplad Pasteurpipett Stängd spets Paket med 1000
11785098 230 mm Pasteurpipett i bomull Stängd spets Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11546963
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Soda Lime Glass Pasteur Pipette är avsedd för engångsbruk i mikrobiologiska och serologiska laboratorier.
  • Pasteurpipetter av soda-limeglas är ett bra alternativ till plastpipetter
  • Överensstämmer med ISO 7712
  • Pasteurpipetter med kort eller lång förlängd, fin spets (150 mm, 230 mm och 270 mm)
  • Pasteurpipetter med och utan bomullsplugg
  • Fyllningsvolymen är ca. 2 ml
  • Idealisk att använda med Fisherbrand Pipettörer
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Soda Lime Glas
För användning med (applikation) Engångsanvändning i mikrobiologiska och serologiska laboratorieapplikationer, pipettering av vätskor, droppvis dosering av vätskor och reagenser, distribution av uppvärmda vätskemängder
Kvantitet 1000 Pk.
Tipsstil Standard tips
Volym (engelska) 0,07 oz.
Volym (metrisk) 2 mL
Längd (metrisk) 150 mm
Typ Urkopplad Pasteurpipett
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Fisherbrand Pipettrar