Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Soda Lime Glas |
| För användning med (applikation) | Engångsanvändning i mikrobiologiska och serologiska laboratorieapplikationer, pipettering av vätskor, droppvis dosering av vätskor och reagenser, distribution av uppvärmda vätskemängder |
| Kvantitet | 1000 Pk. |
| Tipsstil | Standard tips |
| Volym (engelska) | 0,07 oz. |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Längd (metrisk) | 230 mm |
| Typ | Pasteurpipett i bomull |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Visa mer |