Läs mer
Poulten & Graf GmbH Volac™ Pasteurpipetter i glas
Produktkod. 10026041
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
230 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Inkluderar:
Pluggad
Urkopplad
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Sterilitet Inkluderar Förpackningsstorlek
10026041 150 mm Icke-steril Urkopplad Paket med 1000
10659932 150 mm Icke-steril Pluggad Paket med 1000
10446111 230 mm Icke-steril Pluggad Paket med 1000
10006021 150 mm - Urkopplad Paket med 1000
10209381 230 mm Icke-steril Urkopplad Paket med 1000
10055921 230 mm Sterila Pluggad Paket med 1000
15962290 150 mm Sterila Pluggad Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 10026041 Leverantör Poulten & Graf GmbH Leverantörsnummer D810
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Använd dessa pipetter för en mängd olika applikationer. Poulten Graf™ Volac™ Pasteurpipetter i glas har en något tyngre väggtjocklek för att ge större styrka och minska risken för brott vid användning eller vid montering av PVC-spennar.
  • Finns med eller utan stickpropp
  • Glaspipetter finns i längderna 150, 230 och 270 mm
  • Förpackningsmaterial är noggrant utvalt för att säkerställa användarvänlighet för teknikern med maximalt skydd mot brott under transport och minimal ludd eller dammkontamination
  • Alla standardpipetter kan levereras med ''sealed points'' och brytmärke
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BS5732, ISO7712
Material Glas
Sterilitet Icke-steril
Droppar/ml 30 till 35 ml
Inkluderar Urkopplad
Kvantitet 1000 förpackning
Längd (metrisk) 150 mm
Typ Pasteurpipett
Disponibel Engångsbruk