Läs mer
Poulten & Graf GmbH Volac™ Pasteurpipetter i glas
Produktkod. p-8000391
Längd (metrisk):
150 mm
230 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterile
Inkluderar:
Pluggad
Plugged
Urkopplad
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Produktkod. 10659932
Brand: Poulten & Graf GmbH D810/PP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa pipetter för en mängd olika applikationer. Poulten Graf™ Volac™ Pasteurpipetter i glas har en något tyngre väggtjocklek för att ge större styrka och minska risken för brott vid användning eller vid montering av PVC-spennar.
  • Finns med eller utan stickpropp
  • Glaspipetter finns i längderna 150, 230 och 270 mm
  • Förpackningsmaterial är noggrant utvalt för att säkerställa användarvänlighet för teknikern med maximalt skydd mot brott under transport och minimal ludd eller dammkontamination
  • Alla standardpipetter kan levereras med ''sealed points'' och brytmärke
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BS5732, ISO7712
Material Glas
Sterilitet Icke-steril
Droppar/ml 30 till 35 ml
Inkluderar Pluggad
Kvantitet 1000 förpackning
Längd (metrisk) 150 mm
Typ Pasteurpipett
Disponibel Engångsbruk