Läs mer
Socorex™ Pasteurpipetter av glas
Produktkod. 15310965
Change view
Volym (metrisk):
2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15310965 2 mL Paket med 250
1 options
Produktkod. 15310965 Leverantör Socorex™ Leverantörsnummer 313.02.150
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nå in i djupa flaskor lätt med en lång Pasteurpipett. Socorex™ Pasteurpipetter av glas levereras icke-sterila.
  • Pasteurpipett i glas för allmänt bruk.
  • Icke-steril.
  • Montera makropipetter när de används med lämpligt adaptermunstycke.
Specifikationer
Aspiratorplugg Nej
Diameter (metrisk) Yttre 7 mm
Material Glas
Kvantitet 250/Pk.
Volym (metrisk) 2 mL
Längd (metrisk) 150 mm
Typ Pasteurpipett
För användning med (utrustning) Acura™ Manual 835.02, Acura™ Electro 936.02, Calibra™ Digital 832.02, Acura™ Manual 835.05, Acura™ Electro 936.05 Macropipettes