Läs mer
Karl Hecht™ Pasteurpipetter av glas
Produktkod. 10491122
Längd (metrisk):
150 mm
230 mm
Produktkod. 10491122
Brand: Karl Hecht™ 40567091
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångspipetter med enhetlig form för mycket exakta applikationer i laboratoriet.
  • Disponibel
  • Enl. till ISO 7712
  • Tillverkad av sodaglas
  • Lång avsmalnande spets
  • Med förträngning i överdelen för bomullsplugg
  • Kapillärspets innerdiameter på ca. 1 mm, kropp ca. 90 x 7 mm
  • Kort form och lång form finns
  • 250 st/kartong, 1000 st/kartong
  • Med CE-märkning
  • 100 stycken/rör; 10 tuber/låda
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 7 mm
Material Soda Lime Glas
För användning med (applikation) Pipettering
Kvantitet 250:-/kartong, 1000:-/kartong
Tipsstil Långt avsmalnande
Längd (metrisk) 150 mm
Disponibel Engångsbruk