Läs mer
Karl Hecht™ Pasteurpipetter av glas
Längd (metrisk):
150 mm
230 mm
Beskrivning
- Disponibel
- Enl. till ISO 7712
- Tillverkad av sodaglas
- Lång avsmalnande spets
- Med förträngning i överdelen för bomullsplugg
- Kapillärspets innerdiameter på ca. 1 mm, kropp ca. 90 x 7 mm
- Kort form och lång form finns
- 250 st/kartong, 1000 st/kartong
- Med CE-märkning
- 100 stycken/rör; 10 tuber/låda
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 7 mm |
| Material | Soda Lime Glas |
| För användning med (applikation) | Pipettering |
| Kvantitet | 250:-/kartong, 1000:-/kartong |
| Tipsstil | Långt avsmalnande |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Disponibel | Engångsbruk |