Läs mer
Fisherbrand™ Glas päronformad separeringstratt med glasstoppkran
Produktkod. 11912138 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Stopparnummer:
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stopparnummer Förpackningsstorlek
11912138 250 ml 24/29 -
11932138 1000 ml 29/32 Varje
11902138 100 ml 19/26 Varje
11992128 50 ml 19/26 Varje
11922138 500 ml 24/29 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11912138
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Separerar blandningar till oblandbara lösningsmedel. Fisherbrand™ Glaspäronformad separeringstratt med glasstoppkran finns med utbytbar glas- eller PTFE-avstängningskran, men levereras med glas- och plastpropp.
  • Lättöppningsproppen hjälper till att minska tryckuppbyggnaden under bearbetningen.
  • Tillverkad i kemikaliebeständigt borosilikatglas.
  • ISO 4800 Certifierad.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 4800
Kvantitet 1PK
Kran Glas
Proppmaterial Glas, plast
Stopparnummer 24/29
Produkttyp Separerande tratt