Läs mer
Fisherbrand™ Glas päronformad separeringstratt med glasstoppkran
Produktkod. p-8002053 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Stopparnummer:
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11932138
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Separerar blandningar till oblandbara lösningsmedel. Fisherbrand™ Glaspäronformad separeringstratt med glasstoppkran finns med utbytbar glas- eller PTFE-avstängningskran, men levereras med glas- och plastpropp.
  • Easy-open stopper helps to reduce pressure buildup during processing.
  • Constructed in chemical resistant borosilicate glass.
  • ISO 4800 Certified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Material Borosilicate Glass
Certifikat och efterlevnad ISO 4800
Kvantitet 1PK
Kran Glass
Proppmaterial Glass, Plastic
Stopparnummer 29/32
Produkttyp Separating funnel