Läs mer
Fisherbrand™ Päronformad separeringstratt av glas med PTFE-stoppkran
Produktkod. 11982138 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Stopparnummer:
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stopparnummer Förpackningsstorlek
11982138 1000 ml 29/32 Varje
11952138 100 ml 19/26 Varje
11962138 250 ml 24/29 Varje
11972138 500 ml 24/29 Varje
11942138 50 ml 19/26 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11982138
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad i kemikaliebeständigt borosilikatglas. Fisherbrand™ Glaspäronformad separertratt med PTFE-stoppkran separerar blandningar till oblandbara lösningsmedel. Finns med utbytbart glas eller PTFE avstängningskran, men levereras med glas- och plastpropp.
  • Tillverkad i kemikaliebeständigt borosilikatglas.
  • ISO 4800 Certifierad.
    • Lättöppningsproppen hjälper till att minska tryckuppbyggnaden under bearbetningen.
    Specifikationer
    Kapacitet (metrisk) 1000 ml
    Material Borsilikatglas
    Certifikat och efterlevnad ISO 4800
    Kvantitet 1PK
    Kran PTFE
    Proppmaterial Glas, plast
    Stopparnummer 29/32
    Produkttyp Separerande tratt