Läs mer
Witeg™ Glaspetriskål
Produktkod. 10092944
Change view
Diameter (metrisk):
150 mm
200 mm
Höjd (metrisk):
25 mm
30 mm
50 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Höjd (metrisk)
10092944 150 mm 25 mm
10194434 200 mm 50 mm
10387844 200 mm 30 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10092944 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer 5 830 007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    829.44 SEK
    708.58 SEK / Paket med 18
    Save 120.86 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Odla dina celler och se dem tydligt i en Witeg™ glaspetriskål med tillhörande lock.
  • Fri från bubblor och andra brister
  • Med lock
  • Glas
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Borsilikatglas
Material Glas
Form Rund
Typ Petriskål
Höjd (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) 150 mm