Läs mer
Karl Hecht™ Petriskål, glas
Diameter (metrisk):
4 cm
12 cm
15 cm
Höjd (metrisk):
1,2 cm
2 cm
2,5 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Glaskonstruktion.
- Lockad.
- Finns i en mängd olika storlekar.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Glas |
| Form | Rund |
| Typ | Petriskål |
| Höjd (metrisk) | 1,2 cm |
| Diameter (metrisk) | 4 cm |