Läs mer
Karl Hecht™ Petriskål, glas
Produktkod. p-8009468
Diameter (metrisk):
4 cm
12 cm
15 cm
Höjd (metrisk):
1,2 cm
2 cm
2,5 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10359201
Brand: Karl Hecht™ 41042030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Grunda glasfat med lock för odling av celler inklusive bakterier. Karl Hecht™ Petriskålar, glas finns i en mängd bekväma storlekar.
  • Glaskonstruktion.
  • Lockad.
  • Finns i en mängd olika storlekar.
Specifikationer
Material Glas
Form Rund
Typ Petriskål
Höjd (metrisk) 2 cm
Diameter (metrisk) 12 cm