Specifikationer
| Kontakttyper | BNC/ATC |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Typ | pH/temperatur elektrod |
| För användning med (applikation) | pH- och temperaturmätning |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 1 m |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 80 °C |