Specifikationer
| Kontakttyper | DÅN |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Typ | pH-elektrod |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 13 |
| Temperaturområde (metriskt). | 80 °C |
| För användning med (utrustning) | Lab |