Läs mer
Heathrow Scientific™ RF1000™ Manuell pipettfyllare
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators ProdukterBeskrivning
Lätt att använda för exakt dispensering och aspirationskontroll.
- Lätt, unikt designad för enhandshantering och redo att användas.
- Ställ bara in reglaget och tryck på huvudlampan.
- Kontrollreglaget skjuts framåt för att aspirera och dras tillbaka för att dispensera.
- Tryck på utblåsningslampan för att driva ut eventuell vätska som finns kvar i pipetten.
- Avsmalnande silikonpipettadapter passar graderade eller volymetriska pipetter av glas eller plast.
- Kan användas med många pipettfabrikat och volymer från 1 mL till 100 mL.
- Accepterar vanliga, lättillgängliga 0,45μ m Whatman utbyte av filter.
- För fältarbete, klasspraktik, bänk- eller skåpsarbete.
- Testmiljöer där kyla, värme, fukt eller smutsiga omgivningar skulle påverka dyrare mekaniska fyllmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blå |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Pipett |
| Typ av grepp | Glödlampa |
| Material | Polypropen |
| Modell | RF1000 Pipettkontroll |
| Antal kanaler | 1 |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |