Läs mer
Hecht Karl™ Glasplatta
Produktkod. 10489011
Change view
Färg:
Genomskinlig
Produktkod. Färg
10489011 Genomskinlig
1 options
Produktkod. 10489011 Leverantör Hecht Karl™ Leverantörsnummer 42417010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.95 SEK
    433.32 SEK / Paket med 1
    Save 237.63 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Specifikationer
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 60 mm
Typ Glasplatta
Räkna väl 12
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) 16 mm
Kvantitet 1 förpackning
Mått (L x B) 76 x 60 mm