Läs mer
Cytiva Glasplatta
Produktkod. 10209674 Handla allt Cytiva Produkter
:
10 x 10.5 cm
Produktkod. 10209674
Brand: Cytiva SE262P5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Glasplatta för användning med miniVE Vertical Electrophoresis System.
  • Glas
  • 10 x 10,5 cm
  • miniVE tillbehör för vertikalt elektroforessystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glas
Mått (L x B) 10 x 10.5 cm