Läs mer
Macherey-Nagel™ Glasplatta Adamant
Produktkod. 16573920 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Kvantitet:
200 Pc.
Produktkod. Kvantitet
16573920 200 Pc.
1 options
Produktkod. 16573920 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 821040.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3830.00 SEK
    3125.38 SEK / Paket med 200
    Save 704.62 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
TLC Glasplattor belagda med omodifierad kiselgel med ett hårt lager och förbättrad slitstyrka, lämpliga för tunnskiktskromatografi och tillgängliga med eller utan fluorescerande indikator.
  • Finns i olika plattstorlekar för ett brett spektrum av tillämpningar TLC
  • Innehåller ADAMANT, det svåraste färdiga TLC lagret från MACHEREY-NAGEL
  • Belagd med omodifierad kiselgel (SiOH)
  • Förbättrad med ett extra bindemedel för utmärkt slitstyrka
  • Erbjuds med eller utan lysrörsindikator
Specifikationer
Stödmaterial Glas
Material Glas
Partikelstorlek 5 till 17 μm
Porstorlek 60 Å
Kvantitet 200 Pc.
Typ Glasplattor belagda med kiselgel
Fluorescerande indikator Nej
För användning med (applikation) Barbiturater, vitaminer, flavonoider, normal fas (NP), spåranalys, smärtstillande, antrachinonfärger
För användning med (utrustning) Tunnskiktskromatografi (TLC)
Inkluderar 200x TLC glasplattor (5 x 10 cm)
Porvolym 0.75 mL/g
Produktlinje ADAMANT
Sorbent ADAMANT
Specifik yta ∼500 m2/g
Förvaringskrav 15 °C till 25 °C (59 °F till 77 °F)
Tjocklek (metrisk) 0.25 mm
Mått (L x B) 5 x 10 cm