Läs mer
Macherey-Nagel™ Glasplatta Adamant
Produktkod. 10181802 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Mått (L x B):
10 x 10 cm
Kvantitet:
25-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Mått (L x B) Kvantitet Förpackningsstorlek
10181802 10 x 10 cm 25-pack Paket med 25
1 options
Produktkod. 10181802 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 821050
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
I lager
Specifikationer
Partikelstorlek 5 till 17μ m
Porstorlek 60Å
Kvantitet 25-pack
Typ Glasplatta
Porvolym 0.75 mL/g
Specifik yta ∼500 m2 /g
Mått (L x B) 10 x 10 cm