Beställningsinfo
- Come in packs of 2
- Size (L x W): 7.87 x 10.23 in. (20 x 26cm)
- Thickness: 0.15 in. (4mm)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Electrophoresis System |
| Typ | Glasplatta |
| Tjocklek (engelska) | 0,15 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0,4 cm |
| Mått (L x B) | 7.87 x 10.23 in. (20 x 26 cm) |
| Längd (engelska) | 7,87 tum |
| Längd (metrisk) | 20 cm |
| Bredd (engelska) | 10.23 in. |
| Bredd (metrisk) | 26 cm |