Läs mer
Hoefer™ Glasplattor för SE 600 Chroma, SE 600 Standard eller SE 400 vertikala elektroforesenheter
Typ:
Glasplatta
Lågfluorescerande glasplatta
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- För användning med SE660, SE600X Chroma, SE600, SE640, SE410 och SE400 vertikala elektroforesenheter
- Vanlig (rak, utan skåra)
- Levereras i förpackningar om 2
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SE 600 Chroma, SE 600 Standard, SE 400 vertikal elektroforesenhet |
| Typ | Lågfluorescerande glasplatta |
| Material | Glas |
| Kvantitet | 2/Pk. |
| Mått (L x B) | 18 x 16 cm |
| Längd (metrisk) | 18 cm |
| Bredd (metrisk) | 16 cm |