Läs mer
Hoefer™ Glasplattor för SE 600 Chroma, SE 600 Standard eller SE 400 vertikala elektroforesenheter
Produktkod. p-4922107
Typ:
Glasplatta
Lågfluorescerande glasplatta
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11519753
Brand: Hoefer™ SE6102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör till SE 600 Chroma SE 600 Standard eller SE 400 vertikala elektroforesenheter
  • För användning med SE660, SE600X Chroma, SE600, SE640, SE410 och SE400 vertikala elektroforesenheter
  • Vanlig (rak, utan skåra)
  • Levereras i förpackningar om 2
Specifikationer
För användning med (utrustning) SE 600 Chroma, SE 600 Standard, SE 400 vertikal elektroforesenhet
Typ Glasplatta
Material Glas
Kvantitet 2/Pk.
Mått (L x B) 18 x 16 cm
Längd (metrisk) 18 cm
Bredd (metrisk) 16 cm