Läs mer
Cytiva Glass Plates for Standard Flatbed Units
Handla allt Cytiva Produkter
Tjocklek (metrisk):
0,5 mm
1 mm
2 mm
3,0 mm
Längd (metrisk):
125 mm
200 mm
Bredd (metrisk):
240 mm
260 mm
Kvantitet:
2/förp.
3/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Varje
Beskrivning
- 125 x 240 x 0.5 mm
- Polystyrene spacer
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Standard Flatbed Unit |
| Typ | U-Frame Glass Plate |
| Material | Glas |
| Kvantitet | 2/förp. |
| Tjocklek (engelska) | 0,03 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Bredd (metrisk) | 260 mm |