Läs mer
Cytiva Glass Plates for Standard Flatbed Units
Produktkod. p-3826894 Handla allt Cytiva Produkter
Tjocklek (metrisk):
0,5 mm
1 mm
2 mm
3,0 mm
Längd (metrisk):
125 mm
200 mm
Bredd (metrisk):
240 mm
260 mm
Kvantitet:
2/förp.
3/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Varje
Produktkod. 11862180
Brand: Cytiva 80110688
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Supplied in packs of 3
  • 125 x 240 x 0.5 mm
  • Polystyrene spacer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Standard Flatbed Unit
Typ U-Frame Glass Plate
Material Glas
Kvantitet 2/förp.
Tjocklek (engelska) 0,03 tum.
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Längd (metrisk) 200 mm
Bredd (metrisk) 260 mm