Läs mer
Hamilton™ Polilyte Lab-elektrod
Kontakttyper:
S7
Beskrivning
- Serienummer, certifikat
- Väl lämpad för mätningar i emulsioner och suspensioner
- Tack vare Single Pore är det praktiskt taget omöjligt att täppa igen vätskeövergången
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Polilyte Lab |
| Kontakttyper | S7 |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Material | Glas |