Läs mer
Poulten Graf™ Glas/PP/PTFE Fortuna™ Optifix™ Dispenser för lösningsmedel
Produktkod. 10262991
Change view
Volym (metrisk):
0,4 till 2 ml
1 till 5 ml
10 till 50 ml
2 till 10 ml
20 till 100 ml
40 till 200 ml
6 till 30 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10262991 0,4 till 2 ml Varje
10272991 1 till 5 ml Varje
10568721 10 till 50 ml Varje
10242371 20 till 100 ml Varje
10749331 2 till 10 ml Varje
10519111 40 till 200 ml Varje
10558721 6 till 30 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10262991 Leverantör Poulten Graf™ Leverantörsnummer 101 08127
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Poulten Graf™ Glas/PP/PTFE Fortuna™ Optifix™ Solvent Dispensers har en dispenseringscylinder och kolv av glas.
För dispensering av rena organiska lösningsmedel. Poulten Graf™ Glas/PP/PTFE Fortuna™ Optifix™ Solvent Dispensers har en dispenseringscylinder och kolv av glas.
  • Tillverkad enligt DIN EN ISO 9001:2008 med högkvalitativa material
  • Solid utmatningskolv av glas
  • Cylinder belagd med plast för att skydda mot brott
  • Med certifikat, individuellt numrerat
  • Ergonomisk fingerskyddshatt av PP med volyminställningssystem
  • Gradering på skalan är laserad och lätt att läsa
  • Snabb och enkel volyminställning med ytterligare finjustering
Specifikationer
Produkttyp Fortuna Optifix Dispenser för lösningsmedel
Material PTFE, Polypropen, Glasfiber
Volym (metrisk) 0,4 till 2 ml
För användning med (applikation) För dispensering av lösningsmedel
Kvantitet Varje