Läs mer
Poulten Graf™ Glas/PP/PTFE Fortuna™ Optifix™ Dispenser för lösningsmedel
Produktkod. 10272991
Volym (metrisk):
0,4 till 2 ml
1 till 5 ml
10 till 50 ml
2 till 10 ml
20 till 100 ml
40 till 200 ml
6 till 30 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10272991
Brand: Poulten Graf™ 101 08133
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Poulten Graf™ Glas/PP/PTFE Fortuna™ Optifix™ Solvent Dispensers har en dispenseringscylinder och kolv av glas.
För dispensering av rena organiska lösningsmedel. Poulten Graf™ Glas/PP/PTFE Fortuna™ Optifix™ Solvent Dispensers har en dispenseringscylinder och kolv av glas.
  • Tillverkad enligt DIN EN ISO 9001:2008 med högkvalitativa material
  • Solid utmatningskolv av glas
  • Cylinder belagd med plast för att skydda mot brott
  • Med certifikat, individuellt numrerat
  • Ergonomisk fingerskyddshatt av PP med volyminställningssystem
  • Gradering på skalan är laserad och lätt att läsa
  • Snabb och enkel volyminställning med ytterligare finjustering
Specifikationer
Produkttyp Fortuna Optifix Dispenser för lösningsmedel
Material PTFE, Polypropen, Glasfiber
Volym (metrisk) 1 till 5 ml
För användning med (applikation) För dispensering av lösningsmedel
Kvantitet Varje