Läs mer
Poulten Graf™ Glas/PP/PTFE Fortuna™ Optifix™ Dispenser för lösningsmedel
Produktkod. 10519111
Volym (metrisk):
0,4 till 2 ml
1 till 5 ml
10 till 50 ml
2 till 10 ml
20 till 100 ml
40 till 200 ml
6 till 30 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10519111
Brand: Poulten Graf™ 101 08153
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Poulten Graf™ Glas/PP/PTFE Fortuna™ Optifix™ Solvent Dispensers har en dispenseringscylinder och kolv av glas.
För dispensering av rena organiska lösningsmedel. Poulten Graf™ Glas/PP/PTFE Fortuna™ Optifix™ Solvent Dispensers har en dispenseringscylinder och kolv av glas.
  • Tillverkad enligt DIN EN ISO 9001:2008 med högkvalitativa material
  • Solid utmatningskolv av glas
  • Cylinder belagd med plast för att skydda mot brott
  • Med certifikat, individuellt numrerat
  • Ergonomisk fingerskyddshatt av PP med volyminställningssystem
  • Gradering på skalan är laserad och lätt att läsa
  • Snabb och enkel volyminställning med ytterligare finjustering
Specifikationer
Produkttyp Fortuna Optifix Dispenser för lösningsmedel
Material PTFE, Polypropen, Glasfiber
Volym (metrisk) 40 till 200 ml
För användning med (applikation) För dispensering av lösningsmedel
Kvantitet Varje