Läs mer
Hirschmann™ Glastryckt skala Klass A volymflaska
Kapacitet (metrisk):
30 mL
40 mL
100 mL
250 mL
330 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Blå examen
- Certifierad överensstämmelse, med daterad partiidentifikation
- Icke-slipad
- Kantad
- Tryckt skala på halsen för enkel och snabb identifiering av verkligt värdes avvikelse från nominellt värde Kalibrerad för IN
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | 170 mL |
| Graderad | Ja |
| Klass | A |